Learn More
Aldehyd/Keton-DNPH-Gemisch 571 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318190
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30318190 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30318190 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000571AL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 1019-57-4, 1567-89-1, 888-54-0, 1157-84-2, 1527-98-6, 1081-15-8
Menge 1 mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Lösungsmittel oder Matrix Acetonitril