Learn More
Aldehydgemisch 875 1000 μg/ml in Wasser, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311999
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30311999 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30311999 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09000875WA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetaldehyde∣Paraformaldehyde
CAS 75-07-0, 30525-89-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Acetaldehyde∣Paraformaldehyde
Versandbedingung +20 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Wasser
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acetaldehyde 1000 μg/mL∣Paraformaldehyde 1000 μg/mL