missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ALDH1L1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16807274 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16807274 20 μL 20 Mikroliter
16897264 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16807274

Marke: Proteintech 173901AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

ALDH1L1 catalyzes the conversion of 10-formyltetrahydrofolate, NADP, and water to tetrahydrofolate, NADPH, and carbon dioxide. The encoded protein belongs to the aldehyde dehydrogenase family and is responsible for formate oxidation in vivo. Deficiencies in this gene can result in an accumulation of formate and subsequent methanol poisoning.

Spezifikation

Antigen ALDH1L1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.17 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen ALDH1L1
Gen-Zugriffsnummer O75891, P28037, Q8R0Y6
Gen-Alias 10 FTHFDH, ALDH1L1, FTHFD
Gensymbole Aldh1l1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen ALDH1L1 Fusion Protein Ag11285
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 107747, 10840, 64392
Zielspezies Rat, Mouse, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.