missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ ALDH4A1 Recombinant Protein Antigen

Artikelnummer. 18606244 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18606244 100 μl 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18606244 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. NBP321358PEP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A Novus product, part of R&D Systems. Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Competition
Zusammensetzung PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
Gen-ID (Entrez) 8659
Molekulargewicht MolecularWeight-theroretical: 28 kDa
Menge 100 μl
Lagerungsbedingungen Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Gen-Alias aldehyde dehydrogenase 4 family, member A1, Aldehyde dehydrogenase family 4 member A1, ALDH4DKFZp779M035, delta-1-pyrroline-5-carboxylate dehydrogenase, mitochondrial, EC 1.5.1.12, mitochondrial delta-1-pyrroline 5-carboxylate dehydrogenase, P5C dehydrogenase, P5CD, P5CDh
Gensymbol ALDH4A1
Inhibitor-Eigenschaften This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP3-21358. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL
Produktlinie Novus
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein ALDH4A1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.