missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Aldo-keto Reductase 1C1/AKR1C1 Antibody (AKR1C1/9070) [PerCP], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30024615 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30024615 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30024615 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP326922PCP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Aldo-keto Reductase 1C1/AKR1C1 Monoclonal antibody specifically detects Aldo-keto Reductase 1C1/AKR1C1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Aldo-keto Reductase 1C1/AKR1C1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon AKR1C1/9070
Konjugat PerCP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias 20 alpha-hydroxysteroid dehydrogenase, 20-ALPHA-HSD, 20-alpha-hydroxysteroid dehydrogenase, aldo-keto reductase family 1 member C1, aldo-keto reductase family 1, member C1 (dihydrodiol dehydrogenase 1; 20-alpha(3-alpha)-hydroxysteroid dehydrogenase), C9, Chlordecone reductase homolog HAKRC, DD1/DD2, DD1MGC8954, DDHH-37, dihydrodiol dehydrogenase 1, Dihydrodiol dehydrogenase 1/2, dihydrodiol dehydrogenase isoform DD1, EC 1.1.1, EC 1.1.1.-, EC 1.1.1.112, EC 1.1.1.149,2-ALPHA-HSD, EC 1.3.1.20, HAKRCDDH1aldo-keto reductase C, HBAB, hepatic dihydrodiol dehydrogenase, High-affinity hepatic bile acid-binding protein, Indanol dehydrogenase, MBAB, Trans-1,2-dihydrobenzene-1,2-diol dehydrogenase, type II 3-alpha-hydroxysteroid dehydrogenase
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human full-length Aldo-keto Reductase 1C1/AKR1C1 protein
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1645
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.