missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Aldolase A Polyclonal antibody specifically detects Aldolase A in Human, Mouse, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Aldolase A |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | LYOPH |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:1000-1:5000, ELISA 1:7000, Immunoprecipitation 1:100 |
| Zusammensetzung | Lyophilized from 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 |
| Gen-Zugriffsnummer | P00883 |
| Gen-Alias | ALDA, aldolase A, fructose-bisphosphate, EC 4.1.2.13, fructose-1,6-bisphosphate triosephosphate-lyase, fructose-bisphosphate aldolase A, GSD12, Lung cancer antigen NY-LU-1, MGC10942, MGC17716, MGC17767, Muscle-type aldolase |
| Wirtsspezies | Goat |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?