Learn More
Aldosteron 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aldosterone |
| CAS | 52-39-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Aldosterone |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C21 H28 O5 |
| Konzentration | 100 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Pregn-4-en-18-al, 11,21-dihydroxy-3,20-dioxo-, (11β)-, Aldosterone (8CI), (+)-Aldosterone, 11β,21-Dihydroxy-3,20-diketo-4-pregnen-18-al, 11β,21-Dihydroxy-3,20-diketopregn-4-ene-18-al, 11β,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,18,20-trione, 18-Formyl-11β,21-dihydroxy-4-pregnene-3,20-dione, 18-Oxocorticosterone, Aldocorten, Aldocortene, Aldocortin, Electrocortin, Elektrocortin, NSC 73856, Reichstein X, d-Aldosterone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H28O5/c1-20-7-6-13(24)8-12(20)2-3-14-15-4-5-16(18(26)10-22)21(15,11-23)9-17(25)19(14)20/h8,11,14-17,19,22,25H,2-7,9-10H2,1H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](C(=O)CO)[C@]4(C[C@H](O)[C@H]23)C=O |
| Mehr anzeigen |