Learn More
Aldosteron-21-Acetat, TRC
Artikelnummer. 30327435
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30327435 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327435 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA5147101MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aldosterone 21-Acetate
CAS 2827-21-6
Summenformel C23H30O6
Menge 1 mg
Synonym Aldosterone 21-Monoacetate, (11beta)-21-(Acetyloxy)-11,18-epoxy-18-hydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione
InChI-Formel InChI=1S/C23H30O6/c1-12(24)28-11-18(26)17-6-5-16-15-4-3-13-9-14(25)7-8-22(13,2)20(15)19-10-23(16,17)21(27)29-19/h9,15-17,19-21,27H,3-8,10-11H2,1-2H3/t15-,16-,17+,19-,20+,21?,22-,23+/m0/s1
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H]5C[C@]12C(O)O5
IUPAC-Name [2-[(1R,2S,5S,6S,14R,15S,16S)-18-Hydroxy-14-methyl-11-oxo-17-oxapentacyclo[14.2.1.01,5.06,15.09,14]nonadec-9-en-2-yl]-2-oxoethyl]acetat
Molekulargewicht (g/mol) 402.48
Formelmasse 402.2042