Allgemeine Beschreibung
Aldosteron ist ein Pregnan-basiertes steroidales Hormon, das durch den äußeren Abschnitt (Zona glomerulosa) der Nebennierenrinde in der Nebennierendrüse durch die Wirkung von Aldosteron-Synthase (CYP11B2) gebildet wird.
Es moduliert den Elektrolyt und Wasserhaushalt durch Erhöhung der renalen Retention von Natrium- und Kaliumausscheidung.
Anwendungen
Aldosteron bindet an Mineralocorticoidrezeptoren (MR; NR3C2) und MR-Aldosteronkomplexe, die die Expression von Genen regulieren, die an der Retention von Natrium, Sekretion von Kalium und Wasserresorption beteiligt sind, was zu einem Blutdruckanstieg führt.
In vitro ist es über die Aktivierung der Wnt/β-Catenin-Signalübertragung in den Podozyten an der Pathogenese der fettleibigkeitsbedingten Glomerulopathie beteiligt.
Aldosteron kommt in Kombination mit Salz zum Einsatz, um bei Mäusen eine Nierenschädigung zu induzieren.
Es wird zur Stimulierung der primären, sinusförmigen Endothelzellen der Leber verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aldosterone |
| Namenshinweis | 98% |
| CAS Min. % | 97.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Farbe | Weiß |
| Verlust bei Trocknung | 6.0% max. (105°C, 3 hrs) |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 5 mg |
| Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.