Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aldosteron, 98 %
Artikelnummer. 10763724 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
100 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10763724 25 mg Glasflasche 25 Milligramm
10723411 5 mg Glasflasche 5 Milligramm
10195493 100 mg Glasflasche 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10763724 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 215360250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aldosteron (CAS-Nr. 52-39-1), ist ein von der Nebennierenrinde ausgeschüttetes Hormon, das durch Erhöhung der renalen Retention der Natrium- und Kaliumausscheidung den Elektrolyt- und Wasserhaushalt reguliert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
Aldosteron ist ein Pregnan-basiertes steroidales Hormon, das durch den äußeren Abschnitt (Zona glomerulosa) der Nebennierenrinde in der Nebennierendrüse durch die Wirkung von Aldosteron-Synthase (CYP11B2) gebildet wird.
Es moduliert den Elektrolyt und Wasserhaushalt durch Erhöhung der renalen Retention von Natrium- und Kaliumausscheidung.
Anwendungen
Aldosteron bindet an Mineralocorticoidrezeptoren (MR; NR3C2) und MR-Aldosteronkomplexe, die die Expression von Genen regulieren, die an der Retention von Natrium, Sekretion von Kalium und Wasserresorption beteiligt sind, was zu einem Blutdruckanstieg führt.
In vitro ist es über die Aktivierung der Wnt/β-Catenin-Signalübertragung in den Podozyten an der Pathogenese der fettleibigkeitsbedingten Glomerulopathie beteiligt.
Aldosteron kommt in Kombination mit Salz zum Einsatz, um bei Mäusen eine Nierenschädigung zu induzieren.
Es wird zur Stimulierung der primären, sinusförmigen Endothelzellen der Leber verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52-39-1
Summenformel C21H28O5
Molekulargewicht (g/mol) 360.45
MDL-Nummer MFCD00051136
InChI-Schlüssel PQSUYGKTWSAVDQ-ZVIOFETBSA-N
Synonym aldosterone, electrocortin, aldocortin, aldocorten, aldocortene, +-aldosterone, elektrocortin, d-aldosterone, reichstein x, 18-oxocorticosterone
PubChem CID 5839
ChEBI CHEBI:27584
IUPAC-Name (8S,9S,10R,11S,13R,14S,17S)-11-Hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10-methyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-13-carbaldehyd
SMILES CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4C(=O)CO)C=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aldosterone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 6.0% max. (105°C, 3 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 mg
Beilstein 08, IV, 3491
Merck Index 15, 218
Spezifischer Drehzustand + 155.00 (20.00°C c=0.1,CHCl3)
Spezifische Drehung +150° to +162° (20°C, 589nm) (c=0.1, CHCl3)
Formelmasse 360.45
Reinheit (%) ≥97.5% (HPLC)
Physikalische Form Kristallpulver