Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aldosteron, 98 %
Artikelnummer. p-51863 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
100 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 10723411
Marke: Thermo Scientific Chemicals 215360050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Aldosteron (CAS-Nr. 52-39-1), ist ein von der Nebennierenrinde ausgeschüttetes Hormon, das durch Erhöhung der renalen Retention der Natrium- und Kaliumausscheidung den Elektrolyt- und Wasserhaushalt reguliert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
Aldosteron ist ein Pregnan-basiertes steroidales Hormon, das durch den äußeren Abschnitt (Zona glomerulosa) der Nebennierenrinde in der Nebennierendrüse durch die Wirkung von Aldosteron-Synthase (CYP11B2) gebildet wird.
Es moduliert den Elektrolyt und Wasserhaushalt durch Erhöhung der renalen Retention von Natrium- und Kaliumausscheidung.
Anwendungen
Aldosteron bindet an Mineralocorticoidrezeptoren (MR; NR3C2) und MR-Aldosteronkomplexe, die die Expression von Genen regulieren, die an der Retention von Natrium, Sekretion von Kalium und Wasserresorption beteiligt sind, was zu einem Blutdruckanstieg führt.
In vitro ist es über die Aktivierung der Wnt/β-Catenin-Signalübertragung in den Podozyten an der Pathogenese der fettleibigkeitsbedingten Glomerulopathie beteiligt.
Aldosteron kommt in Kombination mit Salz zum Einsatz, um bei Mäusen eine Nierenschädigung zu induzieren.
Es wird zur Stimulierung der primären, sinusförmigen Endothelzellen der Leber verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52-39-1
Summenformel C21H28O5
Molekulargewicht (g/mol) 360.45
MDL-Nummer MFCD00051136
InChI-Schlüssel PQSUYGKTWSAVDQ-ZVIOFETBSA-N
Synonym aldosterone, electrocortin, aldocortin, aldocorten, aldocortene, +-aldosterone, elektrocortin, d-aldosterone, reichstein x, 18-oxocorticosterone
PubChem CID 5839
ChEBI CHEBI:27584
IUPAC-Name (8S,9S,10R,11S,13R,14S,17S)-11-Hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10-methyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-13-carbaldehyd
SMILES CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4C(=O)CO)C=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aldosterone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 6.0% max. (105°C, 3 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 mg
Beilstein 08, IV, 3491
Merck Index 15, 218
Spezifische Drehung +150° to +162° (20°C, 589nm) (c=0.1, CHCl3)
Formelmasse 360.45
Reinheit (%) ≥97.5% (HPLC)
Physikalische Form Kristallpulver