Learn More
Alendronsäure-Mononatriumsalz-Trihydrat, TRC
Artikelnummer. 30326671
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30326671 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326671 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA5212501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium alendronate trihydrate
CAS 121268-17-5
Summenformel C4H12NO7P2.Na.3H2O
Menge 1 g
Synonym Sodium Alendronate Trihydrate, Phosphonic acid, P,P'-(4-amino-1-hydroxybutylidene)bis-, sodium salt, hydrate (1:1:3) (ACI), Phosphonic acid, (4-amino-1-hydroxybutylidene)bis-, monosodium salt, trihydrate (9CI), Alendronate monosodium trihydrate, Alendronate sodium hydrate, Alendronic acid monosodium salt trihydrate, Monosodium alendronate trihydrate, Sodium alendronate hydrate, Teiroc
InChI-Formel InChI=1S/C4H13NO7P2.Na.3H2O/c5-3-1-2-4(6,13(7,8)9)14(10,11)12;;;;/h6H,1-3,5H2,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
SMILES O.O.O.[Na+].NCCCC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)[O-]
IUPAC-Name Natrium;(4-Amino-1-hydroxy-1-phosphonobutyl)-hydroxyphosphinat;Trihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 325.12
Formelmasse 325.0304