Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 488 Alkyne (Alexa Fluor™ 488 5-Carboxamido-(Propargyl), Bis(Triethylammonium Salt)), 5-isomer
Beschreibung
Das grün-fluoreszierende Alexa Fluor™ 488-Alkin reagiert über eine kupferkatalysierte Klickreaktion mit Aziden. Alexa Fluor™ 488 ist nicht nur ein sehr heller und lichtbeständiger Fluorophor zum Einsatz in der Durchflusszytometrie, Mikroskopie und HCS, sondern kann auch als bioorthogonales oder biologisch einzigartiges Hapten in Anwendungen mit Signalverstärkung genutzt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Fest |
| Menge | 0,5 mg |
| Produkttyp | Alkyn |
| Molekulargewicht | 773,91 Da |
| Löslichkeit | DMSO (Dimethylsulfoxid) |
| Inhalt und Lagerung | Bei ≤-20 °C getrocknet und vor Licht geschützt lagern. |
| Chemische Reaktivität | Azid |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Reaktive Gruppe | Alkyn |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Mehr anzeigen |