Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 488 Cadaverine
Artikelnummer. 10133942
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10133942 1 mg 1 Milligramm
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10133942
Marke: Invitrogen™ A30676
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Alexa Fluor™ 488 Cadaverin
Alexa Fluor™ 488 Cadaverin ist nützlich als polare Markierungssubstanz und als reaktiver Farbstoff für die Markierung von Proteinen über eine Carbonsäuregruppe. Alexa Fluor™ 488 ist ein heller, grün fluoreszierender Farbstoff, der sich optimal mit dem 488 nm-Laser erregen lässt. Der Farbstoff Alexa Fluor™ 488, der für eine stabile Signalerzeugung in der Bildgebung und Durchflusszytometrie verwendet wird, ist wasserlöslich und pH-unempfindlich im Bereich von pH 4 bis pH 10. Zusätzlich zu reaktiven Farbstoffformulierungen bieten wir den Farbstoff Alexa Fluor™ 488 konjugiert mit einer Vielzahl von Antikörpern, Peptiden, Proteinen, Markierungssubstanzen und Amplifikationssubstraten an, die für die Markierung und den Nachweis von Zellen optimiert wurden.
Ausführliche Informationen zu diesem Alexa Fluor™ Cadaverin:
  • Fluorophor-Markierung: Alexa Fluor™ 488 Farbstoff
  • Reaktive Gruppe: Kadaverin
  • Reaktivität: Carbonsäuren, Aldehyde und Ketone (und Glutamin-Rückstände durch eine enzymkatalysierte Transamidationsreaktion)
  • Anregung/Emission des Konjugats: 493/516 nm
  • Extinktionskoeffizient: 73.000 cm-1M-1
  • Farbstoffe mit ähnlichem Spektrum: FITC, GFP
  • Molekulargewicht: 640,61
    Zellnachverfolgungsanwendungen
    Alexa Fluor™ Cadaverine sind hell, klein und wasserlöslich und ergeben dadurch hervorragende fluoreszente Polartracer Da sie eine aldehyd-fixierbare Funktionsgruppe enthalten, können sie in Zellen durch Behandlung mit Formaldehyd oder Glutaraldehyd fixiert werden. Sie lassen sich problemlos durch Mikroinjektion, Infusion durch Patch-Pipette oder durch induzierte Aufnahme mithilfe unseres Influx™ Pinocytic Cell-Loading Reagents in die Zellen einbringen.Proteinmarkierungsanwendungen
    Alexa Fluor™ Cadaverine können als reaktive Moleküle verwendet werden, um Carbonsäuren mit einem Kopplungsmittel wie Carbondiimid einen Fluoreszenzmarker hinzuzufügen; sie reagieren nicht spontan mit Carbonsäuren in Lösung. Sie reagieren jedoch spontan mit den üblichen aminreaktiven funktionellen Gruppen, einschließlich Succinimidylestern und Isothiocyanaten. Die aminhaltigen Alexa Fluor™ Kadaverin können auch zur Markierung von Glutamin-Rückständen in einigen Proteinen und Peptiden über eine enzymkatalysierte Transamidationsreaktion verwendet werden.
    Weitere Informationen zur Protein- und Antikörpermarkierung
    Wir bieten eine breite Auswahl von Molecular Probes™ Kits zur Markierung von Antikörpern und Proteinen an, die sich für Ihr Ausgangsmaterial und Ihre Versuchsanordnung eignen. Weitere Optionen finden Sie unter Antikörpermarkierungskits oder nutzen Sie unser Auswahlwerkzeug für die Markierungschemie. Weitere Informationen zu unseren Markierungskits finden Sie unter Protein- und Nukleinsäuremarkierungskits—Kapitel 1.2 im Molecular Probes™-Handbuch.
    Bestellen’ Sie ein individuelles Konjugat
    Sollten Sie in unserem Bestandsverzeichnis ’nicht das Passende finden’, erstellen wir’ Ihnen gern ein Antikörperkonjugat nach Ihren individuellen Vorgaben. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind nach ISO 9001:2000 zertifiziert.
    Ähnliche Produkte
    DMSO (Dimethylsulfoxid) (D12345)
    Antikörper-Konjugat-Aufreinigungskit für0,5-1 mg (A33086)
    Kit zur Reinigung von Antikörper-Konjugat für 20-5μ0 g
    (A33087) Aufreinigungsset für Antikörper-Konjugat für 50 bis 10μg (A33088)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Menge 1 mg
    Produkttyp Cadaverin
    Molekulargewicht 640.61 g/mol
    Inhalt und Lagerung Lagerung im Tiefkühlgerät (-5 °C bis -30 °C) und vor Licht schützen.
    Chemische Reaktivität Carbonsäure, Keton, Aldehyd
    Versandbedingung Raumtemperatur
    Reaktiver Teil Amin, Cadaverin
    Marker oder Farbstoff Alexa Fluor™ 488
    Markertyp Alexa Fluor Farbstoffe
    Produktlinie Alexa Fluor
    Emission 516 nm
    Anregung 493 nm