Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 488 Signal-Amplification Kit for Mouse Antibodies
Artikelnummer. 10636543
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10636543
Marke: Molecular Probes™ A11054
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Alexa Fluor™ 488 Signalamplifikations-Kit für Maus-Antikörper
Für den empfindlichen Nachweis von primären Mausantikörpern sollten Sie unser Alexa Fluor™ 488 Signalamplifikations-Kit ausprobieren. Das Kit enthält die Konjugate Alexa Fluor 488 Kaninchen-Anti-Maus-IgG und Alexa Fluor 488 Ziege-Anti-Kaninchen-IgG. Dieses Kit nutzt die intensive, fotostabile Fluoreszenz von Alexa Fluor 488 Antikörperkonjugaten und kann zur Amplifikation der von Maus-Antikörpern abgeleiteten Signale verwendet werden. Das Kit enthält ein detailliertes Protokoll und ausreichende Reagenzien für ∼ 60 Assays mittels Durchflusszytometrie oder Bildgebung. Für noch mehr Anwenderfreundlichkeit wurde das Kit für die Verwendung mit für Fluorescein geeigneten Filtern und Aufbauten ausgelegt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank (2–8 °C) und vor Licht geschützt lagern.
Marker oder Farbstoff Alexa Fluor™ 488
Produktlinie Alexa Fluor
Menge 1 Kit
Versandbedingung Raumtemperatur
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.