Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 555 alkyne, Triethylammonium Salt
Alexa Fluor™ 555 Alkin, Triethylammoniumsalz
Marke: Molecular Probes™ A20013
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Das orange-fluoreszierende Alexa Fluor™ 555 Alkin reagiert mit azidhaltigen Molekülen über die schnelle, selektive und äußerst effiziente kupferkatalysierte Klickreaktion.Spezifikation
0,5 mg | |
Bei -20 °C, getrocknet und vor Licht geschützt lagern. | |
Fluoreszierende Substanz | |
Click-iT™ | |
Alexa Fluor™ 555 | |
Orange | |
565 |
Alkyn | |
Azid | |
Raumtemperatur | |
Alkyn | |
Alexa Fluor Farbstoffe | |
Alexa Fluor™ | |
555 |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.