missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 555 Azide, Triethylammonium Salt

Artikelnummer. 10620930
Click to view available options
Menge:
0,5 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 10620930

Marke: Molecular Probes™ A20012

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Alexa Fluor™ 555 Azid, Triethylammoniumsalz

Das orange-fluoreszierende Alexa Fluor™ 555 Azid reagiert mit alkinhaltigen Molekülen über die schnelle, selektive und äußerst effiziente kupferkatalysierte Klick-Reaktion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Menge 0,5 mg
Produkttyp Azid
Inhalt und Lagerung Bei -20 °C, getrocknet und vor Licht geschützt lagern.
Chemische Reaktivität Alkyn
Nachweisverfahren Fluoreszent
Versandbedingung Raumtemperatur
Systemtyp Click-iT™
Reaktiver Teil Amin, Azid
Marker oder Farbstoff Alexa Fluor™ 555
Markertyp Alexa Fluor Farbstoffe
Farbe Orange
Produktlinie Alexa Fluor
Emission 565
Anregung 555
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt