Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 555 Cadaverine
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Beschreibung
Alexa Fluor™ 555 Cadaverin ist nützlich als polare Markierungssubstanz und als reaktiver Farbstoff für die Markierung von Proteinen über eine Carbonsäuregruppe. Alexa Fluor™ ist ein heller, orangefarbener Farbstoff. Der Farbstoff Alexa Fluor™ 555 wird für die Erzeugung stabiler Signale in der Bildgebung und Durchflusszytometrie verwendet und ist wasserlöslich sowie pH-unempfindlich im Bereich von pH 4 bis pH 10. Zusätzlich zu reaktiven Farbstoffformulierungen bieten wir den Alexa Fluor™ 555 Farbstoff konjugiert an eine Vielzahl von Antikörpern, Peptiden, Proteinen, Markierungssubstanzen und Amplifikationssubstraten an, die für die Markierung und den Nachweis von Zellen optimiert wurden (Erfahren Sie mehr).
Detaillierte Informationen zu diesem AlexaFluor™ Cadaverin:
Fluorophor-Markierung: Alexa Fluor™ 555 Farbstoff
Reaktive Gruppe: Kadaverin
Reaktivität: Carbonsäuren, Aldehyde und Ketone (und Glutamin-Rückstände durch eine enzymkatalysierte Transamidationsreaktion)
Anregung/Emission des Konjugats: 555/572 nm.
Extinktionskoeffizient: 155.000 cm-1M-1
Farbstoffe mit ähnlichem Spektrum: TRITC
Molekulargewicht: ∼950
Zellnachverfolgungs- und -Tracing-Anwendungen
Alexa Fluor™ Cadaverine erzeugen ausgezeichnete fluoreszierende polare Tracer, da sie hell, klein und wasserlöslich sind. Da sie eine aldehyd-fixierbare Funktionsgruppe enthalten, können sie in Zellen durch Behandlung mit Formaldehyd oder Glutaraldehyd fixiert werden. Sie lassen sich problemlos durch Mikroinjektion, Infusion durch Patch-Pipette oder durch induzierte Aufnahme mithilfe unseres Influx™ Pinocytic Cell-Loading Reagenzes in die Zellen einbringen. Erfahren Sie mehr über Zell-Tracking und -Tracing.
Proteinmarkierungsanwendungen
Alexa Fluor™ Cadaverine können als reaktive Moleküle verwendet werden, um Carbonsäuren mit einem Kopplungsmittel wie Carbondiimid einen Fluoreszenzmarker hinzuzufügen; sie reagieren nicht spontan mit Carbonsäuren in Lösung. Sie reagieren jedoch spontan mit den üblichen aminreaktiven funktionellen Gruppen, einschließlich Succinimidylestern und Isothiocyanaten. Die Amin-haltigen Alexa Fluor™ Cadaverine können auch verwendet werden, um Glutamin-Rückstände in einigen Proteinen und Peptiden über eine enzymkatalysierte Transamidationsreaktion zu kennzeichnen.
Erfahren Sie mehr über die Protein- und Antikörpermarkierung
Wir bieten eine große Auswahl an Molekularsonden™ Antikörper- und Proteinmarkierungskits an, die zu Ihrem Ausgangsmaterial und Ihrer Versuchsanordnung passen. Weitere Optionen finden Sie unter Antikörper-Markierungskits, oder nutzen Sie unser Auswahlwerkzeug für die Markierungschemie. Weitere Informationen zu unseren Markierungskits finden Sie unter Protein- und Nukleinsäuremarkierungskits—Kapitel 1.2 im Molecular Probes™ Handbuch.
’
’’’Wenn Sie in unserem Online-Katalog das Gesuchte nicht finden, erstellen wir gern für Sie ein Antikörper- oder Proteinkonjugat nach Ihren individuellen Vorgaben. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für die Qualität unserer Arbeit. Wir sind nach ISO 9001:2000 zertifiziert.
Ähnliche Produkte
DMSO (Dimethylsulfoxid) (D12345)
Antikörperkonjugat-Aufreinigungskit für 0,5 – 1 mg (A33086)
Antikörperkonjugat-Aufreinigungskit für 20 – 50 μg (A33087)
Antikörperkonjugat-Aufreinigungskit für 50 – 100 μg (A33088)
Detaillierte Informationen zu diesem AlexaFluor™ Cadaverin:
Zellnachverfolgungs- und -Tracing-Anwendungen
Alexa Fluor™ Cadaverine erzeugen ausgezeichnete fluoreszierende polare Tracer, da sie hell, klein und wasserlöslich sind. Da sie eine aldehyd-fixierbare Funktionsgruppe enthalten, können sie in Zellen durch Behandlung mit Formaldehyd oder Glutaraldehyd fixiert werden. Sie lassen sich problemlos durch Mikroinjektion, Infusion durch Patch-Pipette oder durch induzierte Aufnahme mithilfe unseres Influx™ Pinocytic Cell-Loading Reagenzes in die Zellen einbringen. Erfahren Sie mehr über Zell-Tracking und -Tracing.
Proteinmarkierungsanwendungen
Alexa Fluor™ Cadaverine können als reaktive Moleküle verwendet werden, um Carbonsäuren mit einem Kopplungsmittel wie Carbondiimid einen Fluoreszenzmarker hinzuzufügen; sie reagieren nicht spontan mit Carbonsäuren in Lösung. Sie reagieren jedoch spontan mit den üblichen aminreaktiven funktionellen Gruppen, einschließlich Succinimidylestern und Isothiocyanaten. Die Amin-haltigen Alexa Fluor™ Cadaverine können auch verwendet werden, um Glutamin-Rückstände in einigen Proteinen und Peptiden über eine enzymkatalysierte Transamidationsreaktion zu kennzeichnen.
Erfahren Sie mehr über die Protein- und Antikörpermarkierung
Wir bieten eine große Auswahl an Molekularsonden™ Antikörper- und Proteinmarkierungskits an, die zu Ihrem Ausgangsmaterial und Ihrer Versuchsanordnung passen. Weitere Optionen finden Sie unter Antikörper-Markierungskits, oder nutzen Sie unser Auswahlwerkzeug für die Markierungschemie. Weitere Informationen zu unseren Markierungskits finden Sie unter Protein- und Nukleinsäuremarkierungskits—Kapitel 1.2 im Molecular Probes™ Handbuch.
’
’’’Wenn Sie in unserem Online-Katalog das Gesuchte nicht finden, erstellen wir gern für Sie ein Antikörper- oder Proteinkonjugat nach Ihren individuellen Vorgaben. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für die Qualität unserer Arbeit. Wir sind nach ISO 9001:2000 zertifiziert.
Ähnliche Produkte
DMSO (Dimethylsulfoxid) (D12345)
Antikörperkonjugat-Aufreinigungskit für 0,5 – 1 mg (A33086)
Antikörperkonjugat-Aufreinigungskit für 20 – 50 μg (A33087)
Antikörperkonjugat-Aufreinigungskit für 50 – 100 μg (A33088)
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 mg |
| Produkttyp | Cadaverin |
| Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. |
| Chemische Reaktivität | Carbonsäure, Keton, Aldehyd |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Reaktiver Teil | Amin, Cadaverin |
| Marker oder Farbstoff | Alexa Fluor™ 555 |
| Markertyp | Alexa Fluor Farbstoffe |
| Produktlinie | Alexa Fluor |
| Emission | 572 nm |
| Mehr anzeigen |