Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 568 Hydrazide
Artikelnummer. 10062752
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10062752
Marke: Invitrogen™ A10437
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Alexa Fluor™ 568 Hydrazide
Alexa Fluor™ 568 Hydrazid wird als Zell-Tracer und als reaktiver Farbstoff für die Markierung von Aldehyden oder Ketonen in Polysacchariden oder Glykoproteinen verwendet. Alexa Fluor™ 568 ist ein heller, rot fluoreszierender Farbstoff. Der Farbstoff Alexa Fluor™ 568, der für eine stabile Signalerzeugung in der Bildgebung und Durchflusszytometrie verwendet wird, ist wasserlöslich und pH-unempfindlich im Bereich von pH 4 bis 10. Zusätzlich zu reaktiven Farbstoffformulierungen bieten wir den Alexa Fluor™ 568 Farbstoff konjugiert an eine Vielzahl von Antikörpern, Peptiden, Proteinen, Markierungssubstanzen und Amplifikationssubstraten an, die für die Markierung und den Nachweis von Zellen optimiert wurden (Weitere Informationen).
Detaillierte Informationen zu diesem AlexaFluor™ Hydrazid:
  • Fluorophor-Markierung: Alexa Fluor™ 568 Farbstoff
  • Reaktive Gruppe: Hydrazid
  • Reaktivität: Aldehyde oder Ketone in Polysacchariden oder Glykoproteinen
  • Anregung/Emission des Konjugats: 576/599 nm
  • Extinktionskoeffizient: 86.000 cm-1M-1
  • Farbstoffe mit ähnlichem Spektrum: Rhodamine Red
  • Molekulargewicht: 730,74
    Zell-Tracking- und Tracing-Anwendungen
    Alexa Fluor™ Hydrazide und Hydroxylamine sind nützlich als nicht membrangängige, aldehydfixierbare Zellmarkierungssubstanzen mit niedriger Molekulargewicht. Sie weisen eine hellere Fluoreszenz und höhere Lichtbeständigkeit auf als Zellmarkierungssubstanzen, die auf anderen Fluorophoren mit ähnlichem Spektrum basieren. Sie lassen sich problemlos durch Mikroinjektion, Infusion durch Patch-Pipette oder durch induzierte Aufnahme mithilfe unseres Influx™ Pinocytic Cell-Loading Reagent in die Zellen einbringen. Erfahren Sie mehr über die Zellverfolgung.
    Glykoprotein und Polysaccharid-Kennzeichnungsanwendungen
    Die Alexa Fluor™ Hydrazide und Hydroxlamine sind reaktive Moleküle, die verwendet werden können, um eine fluoreszierende Kennzeichnung zu Biomolekülen hinzuzufügen, die Aldehyde oder Ketone enthalten. Aldehyde und Ketone können durch Periodat-vermittelte Oxidation von vicinalen Diolen in Polysaccharide und Glykoproteine eingeführt werden. Galaktose-Oxidase eignet sich auch zur Oxidation terminaler Galaktoserückstände von Glykoproteinen in Aldehye.
    Hydrazid vs. Hydroxylamin
    Hydrazinderivate reagieren mit Ketonen und Aldehyden zu relativ stabilen Hydrazonen. Hydroxylaminderivate (Aminooxyverbindungen) reagieren mit Aldehyden und Ketonen und ergeben Oxime. Oxime sind Hydrazonen im Hinblick auf hydrolytische Stabilität überlegen. Sowohl Hydrazone als auch Oxime können mit Natriumborohydrid (NaBH4) reduziert werden, um die Stabilität der Verbindung weiter zu erhöhen.
    Erfahren Sie mehr über die Protein- und Antikörperkennzeichnung
    Wir bieten eine große Auswahl an Molecular Probes™-Antikörper- und Proteinmarkierungskits, die zu Ihrem Ausgangsmaterial und Ihrer Versuchsanordnung passen. Weitere Optionen finden Sie unter Antikörpermarkierungskits oder nutzen Sie unser Auswahlwerkzeug für die Markierungschemie. Weitere Informationen zu unseren Kennzeichnungskits finden Sie unter Kits for Labeling Proteins and Nucleic Acids—Kapitel 1.2 im Molecular Probes™-Handbuch.
    Wenn Sie in unserem Online-Katalog das Gesuchte nicht finden, erstellen wir gern für Sie ein Antikörper- oder Proteinkonjugat nach Ihren individuellen Vorgaben. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind nach ISO 9001:2000-zertifiziert.
    Ähnliche Produkte
    DMSO (Dimethylsulfoxid) (D12345)
    Antikörperkonjugat-Aufreinigungskit für 0,5 bis 1 mg (A33086)
    Antikörperkonjugat-Aufreinigungskit für 20 bis 50 μg (A33087)
    Antikörperkonjugat-Aufreinigungskit für 50 bis 100 μg (A33088)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Menge 1 mg
    Produkttyp Hydrazid
    Inhalt und Lagerung Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt
    Chemische Reaktivität Carbonsäure, Keton, Aldehyd
    Versandbedingung Raumtemperatur
    Reaktiver Teil Amin, Hydrazid
    Marker oder Farbstoff Alexa Fluor™ 568
    Markertyp Alexa Fluor Farbstoffe
    Produktlinie Alexa Fluor
    Emission 599 nm
    Anregung 576 nm