Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 594 Biocytin, Sodium Salt (Biocytin Alexa Fluor™ 594)
Click to view available options
Menge:
250 μg
Packungsgröße:
250 Mikrogramm
Beschreibung
Die zellundurchlässige, fixierbare, polare Markierungssubstanz Alexa Fluor™ 594 Biocytin kombiniert das rot fluoreszierende Alexa Fluor™ 594 Fluorophor mit Biotin und einem aldehydfixierbaren primären Amin. Polare Tracer werden häufig zur Untersuchung der Zelle-zu-Zelle- und Zellliposomenfusion sowie der Membrandurchlässigkeit und des Transports durch Gap Junctions oder Zellaufnahmen während der Pinozytose verwendet. Dieser wasserlösliche Tracer kann mittels der Whole-Cell-Patch-Clamp-Technik, Iontophorese, osmotischer Lyse von pinozytischen Vesikeln oder vergleichbare Methoden in die Zellen eingebracht werden. Das Biotin ermöglicht den Nachweis und die anschließende Amplifikation mit enzymmodifizierten Streptavidinen einschließlich Meerrettich (HRP)- und alkalischer Phosphatase (AP), die mit TSA- bzw. ELF™ Technologien verwendet werden können.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | 594 Biozytin |
| Menge | 250 μg |
| Inhalt und Lagerung | Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt |
| Reagenztyp | Biozytine |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Produktlinie | Alexa Fluor |
| Markertyp | Alexa Fluor Farbstoffe |