Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 633 Hydrazide
Artikelnummer. 10216442
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10216442 1 mg 1 Milligramm
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10216442
Marke: Invitrogen™ A30634
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Alexa Fluor™ 633 Hydrazide
Alexa Fluor™ 633 Hydrazid wird als Zell-Tracer und als reaktiver Farbstoff für die Markierung von Aldehyden oder Ketonen in Polysacchariden oder Glykoproteinen verwendet. Alexa Fluor™ 633 ist ein heller, fernrot fluoreszierender Farbstoff mit einer Erregung, die sich hervorragend für die 633 nm-Laserlinie eignet. Der Farbstoff Alexa Fluor™ 633 ist wasserlöslich und pH-unempfindlich im Bereich von pH 4 bis pH 10 und wird für eine stabile Signalerzeugung in der Bildgebung und Durchflusszytometrie verwendet. Zusätzlich zu reaktiven Farbstoffformulierungen bieten wir den Alexa Fluor™ 633 Farbstoff konjugiert an eine Vielzahl von Antikörpern, Peptiden, Proteinen, Markierungssubstanzen und Amplifikationssubstraten an, die für die Markierung und Detektion von Zellen optimiert wurden (Erfahren Sie mehr).
Detaillierte Informationen zu diesem AlexaFluor™ Hydrazid:
  • Fluorophor-Markierung: Alexa Fluor™ 633 Farbstoff
  • Reaktive Gruppe: Hydrazid
  • Reaktivität: Aldehyde oder Ketone in Polysacchariden oder Glykoproteinen
  • Anregung/Emission des Konjugats: 624/643 nm.
  • Extinktionskoeffizient: 110.000 cm-1M-1
  • Farbstoffe mit ähnlichem Spektrum: Cy5
  • Molekulargewicht: ∼1.150
    Zell-Tracking- und Tracing-Anwendungen
    Alexa Fluor™ Hydrazide und Hydroxylamine sind nützlich als nicht-membrandurchdringende, aldehyd-fixierbare Zell-Markierungssubstanzen mit niedrigem Molekulargewicht. Sie weisen hellere Fluoreszenz und höhere Fotostabilität auf als Zell-Markierungssubstanzen, die auf anderen Fluorophoren mit ähnlichem Spektrum basieren. Sie lassen sich problemlos durch Mikroinjektion, Infusion durch Patch-Pipette oder durch induzierte Aufnahme mithilfe unseres Influx™ Pinocytic Cell-Loading Reagenzes in die Zellen einbringen. Erfahren Sie mehr über das Tracking und Tracing von Zellen.
    Glykoprotein- und Polysaccharid-Markierungsanwendungen
    Alexa Fluor™ Hydrazide und Hydroxylamine sind reaktive Moleküle, mit deren Hilfe Biomoleküle, welche Aldehyde oder Ketone enthalten, mit Fluorophoren markiert werden können. Aldehyde und Ketone können durch periodat-vermittelte Oxidation von vicinalen Diolen in Polysaccharide und Glykoproteine eingeführt werden. Terminale Galaktosereste von Glykoproteinen können mithilfe der Galaktoseoxidase zu Aldehyden oxidiert werden.
    Hydrazide versus Hydroxylamine
    Hydrazinderivate reagieren mit Ketonen und Aldehyden zu relativ stabilen Hydrazonen. Hydroxylaminderivate (Aminooxyverbindungen) reagieren mit Aldehyden und Ketonen und ergeben Oxime. Oxime sind Hydrazonen im Hinblick auf hydrolytische Stabilität überlegen. Sowohl Hydrazone als auch Oxime können mit Natriumborohydrid (NaBH4) reduziert werden, um die Stabilität der Verbindung weiter zu erhöhen.
    Erfahren Sie mehr über die Protein- und Antikörpermarkierung
    Wir bieten eine große Auswahl an Molecular Probes™ Antikörper- und Proteinmarkierungskits, die zu Ihrem Ausgangsmaterial und Ihrer Versuchsanordnung passen. Weitere Optionen finden Sie unter Antikörper-Markierungskits, oder nutzen Sie unser Auswahlwerkzeug für die Markierungschemie. Weitere Informationen zu unseren Markierungskits finden Sie unter Protein- und Nukleinsäuremarkierungskits—Kapitel 1.2 im Molecular Probes™ Handbuch.
    ’’’Wenn Sie in unserem Online-Katalog das Gesuchte nicht finden, erstellen wir gern für Sie ein Antikörper- oder Proteinkonjugat nach Ihren individuellen Vorgaben. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für die Qualität unserer Arbeit. Wir sind nach ISO 9001:2000 zertifiziert.
    Ähnliche Produkte
    DMSO (Dimethylsulfoxid) (D12345)
    Antikörperkonjugat-Aufreinigungskit für 0,5 – 1 mg (A33086)
    Antikörperkonjugat-Aufreinigungskit für 20 – 50 μg (A33087)
    Antikörperkonjugat-Aufreinigungskit für 50 – 100 μg (A33088)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Menge 1 mg
    Produkttyp 633 Hydrazid
    Molekulargewicht ∼ 1150 kDa
    Inhalt und Lagerung Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt
    Chemische Reaktivität Carbonsäure, Keton, Aldehyd
    Versandbedingung Raumtemperatur
    Reaktiver Teil Amin, Hydrazid
    Marker oder Farbstoff Alexa Fluor™ 633
    Markertyp Alexa Fluor Farbstoffe
    Produktlinie Alexa Fluor
    Emission 643 nm
    Anregung 624 nm