Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ Carboxylic Acid, tris(triethylammonium) salts
Beschreibung
Alexa Fluor Carboxylic Acid tris(triethylammonium) salts are non-reactive, free acid forms of Alexa Fluor dyes. These carboxylic acid derivatives can be converted to an amine-reactive ester using standard chemical techniques or coupled to hydrazines, hydroxylamines, and amines in aqueous solution using EDAC.
Zu den Eigenschaften des Alexa Fluor™ 546 Farbstoffs gehören:
Mehr über Alexa Fluor™ 546 Farbstoff
Alexa Fluor™ 546 Farbstoff ist ein heller gelb-fluoreszierender Farbstoff, der mit den Laserlinien 488 oder 532 nm angeregt werden kann. Alexa Fuor™ 546 eignet sich als Alternative zu Tetramethylrhodamin oder Cy™ Farbstoff und hat eine höhere anfängliche Intensität als Alexa Fluor™ 555 Farbstoff, aber eine geringere Photostabilität in Puffer oder Eindeckmittel. Weitere Informationen zu diesem Farbstoff und ähnlichen Produkten.
Die Vorteile der Alexa Fluor™ Farbstoff-Serie
Im Vergleich zu herkömmlichen Farbstoffen sind Alexa Fluor™ Farbstoffe heller, photostabiler und pH-resistenter bei den pH-Werten 4 bis 10. Und in der Regel kann bei der Verwendung von Alexa Fluor™ Farbstoffen ohne intramolekulare Unterdrückung ein höherer Grad der Markierung erzielt werden. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch „Molecular Probes“ unter Alexa Fluor™ Farbstoffe im sichtbaren und Infrarotspektrum.
Spécification
Spécification
| Menge | 5 mg |
| Produkttyp | Farbstoff |
| Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C). Vor Licht schützen. |
| Reaktiver Teil | Free acid |
| Marker oder Farbstoff | Alexa Fluor™ 546 |
| Markertyp | Alexa Fluor Farbstoffe |
| Produktlinie | Alexa Fluor |
| Emission | 570 nm |
| Anregung | 554 nm |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.