Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ Carboxylic Acid, tris(triethylammonium) salts
Artikelnummer. 15451054
Change view
Click to view available options
Anregung:
346 nm
490 nm
528 nm
554 nm
555 nm
571 nm
585 nm
620 nm
651 nm
753 nm
Emission:
442 nm
514 nm
548 nm
570 nm
572 nm
596 nm
610 nm
640 nm
672 nm
783 nm
Packungsgröße:
5 Milligramm
Artikelnummer. Anregung Emission unitSize
15451054 571 nm 596 nm 5 Milligramm
15341025 346 nm 442 nm 5 Milligramm
15247349 490 nm 514 nm 5 Milligramm
15421054 528 nm 548 nm 5 Milligramm
15431054 554 nm 570 nm 5 Milligramm
15441054 555 nm 572 nm 5 Milligramm
15461054 585 nm 610 nm 5 Milligramm
15471054 620 nm 640 nm 5 Milligramm
15481054 651 nm 672 nm 5 Milligramm
15491054 753 nm 783 nm 5 Milligramm
10 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15451054
Marke: Molecular Probes™ A33081
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Alexa Fluor Carboxylic Acid tris(triethylammonium) salts are non-reactive forms of the Alexa Fluor dye that can be used as a reference standard for dye-conjugates. Choose from ten different Alexa Fluor free acid dyes that span the spectrum, from 350 to 750 nm, to meet your research needs.
Alexa Fluor Carboxylic Acid tris(triethylammonium) salts are non-reactive, free acid forms of Alexa Fluor dyes. These carboxylic acid derivatives can be converted to an amine-reactive ester using standard chemical techniques or coupled to hydrazines, hydroxylamines, and amines in aqueous solution using EDAC.
Alexa Fluor™ 568 Carbonsäure ist eine nicht-reaktive Form von Alexa Fluor™ 568, die als Referenzstandard für Farbstoffkonjugate verwendet werden kann. Darüber hinaus kann dieses Carbonsäure-Derivat mit chemischen Standardverfahren in einen aminreaktiven Ester umgewandelt oder an Hydrazine, Hydroxylamine und Amine in wässriger Lösung gekoppelt werden. Dies geschieht mithilfe wasserlöslicher Carbodiimide wie EDAC (Best.- Nr. E2247).
Zu den Eigenschaften des Alexa Fluor™ 568 Farbstoffs gehören:
  • Laserlinie: 568 nm
  • Allgemeines Filterset: Texas Red
  • Anregungs-Maxima: 578 nm
  • Emissions-Maxima: 603 nm
    Mehr über Alexa Fluor™ 568 Farbstoff
    Alexa Fluor™ 568 Farbstoff ist ein heller, orange- oder orange-rot-fluoreszierender Farbstoff mit Anregung, der ideal für die 568 nm-Laserlinie auf dem Ar-Kr-Mischgaslaser geeignet ist und gut zu RFP-Filtersätzen passt. Alexa Fluor™ 568 Farbstoff wird häufig mit DAPI und mit den Farbstoffen Alexa Fluor™ 488 und 647 für Multiplexing verwendet. Weitere Informationen zu diesem Farbstoff und ähnlichen Produkten.
    Die Vorteile der Alexa Fluor™ Farbstoff-Serie
    Im Vergleich zu herkömmlichen Farbstoffen sind Alexa Fluor™ Farbstoffe heller, photostabiler und pH-resistenter bei den pH-Werten 4 bis 10. Und in der Regel kann bei der Verwendung von Alexa Fluor™ Farbstoffen ohne intramolekulare Unterdrückung ein höherer Grad der Markierung erzielt werden. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch „Molecular Probes“ unter Alexa Fluor™ Farbstoffe im sichtbaren und Infrarotspektrum.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Menge 5 mg
    Produkttyp Farbstoff
    Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C). Vor Licht schützen.
    Reaktiver Teil Free acid
    Marker oder Farbstoff Alexa Fluor™ 568
    Markertyp Alexa Fluor Farbstoffe
    Produktlinie Alexa Fluor
    Emission 596 nm
    Anregung 571 nm