Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ Carboxylic Acid, tris(triethylammonium) salts
Beschreibung
Alexa Fluor Carboxylic Acid tris(triethylammonium) salts are non-reactive, free acid forms of Alexa Fluor dyes. These carboxylic acid derivatives can be converted to an amine-reactive ester using standard chemical techniques or coupled to hydrazines, hydroxylamines, and amines in aqueous solution using EDAC.
Zu den Eigenschaften des Alexa Fluor™ 350 Farbstoffs gehören:
Mehr über Alexa Fluor™ 350 Farbstoff
Alexa Fluor™ 350 Farbstoff ist ein blau-fluoreszierender Farbstoff mit mittlerer Photostabilität und Anregung, der zur Laserlinie 350 nm passt. Als der hellste Farbstoff, der im blauen Kanal erhältlich ist, eignet er sich am besten für Ziele mit hohem Vorkommen wie Aktin oder Tubulin. Alexa Fluor™ 350 Farbstoff wird häufig mit den Alexa Fluor™ 488, 594 und 647 Farbstoffen für Multiplexing verwendet.
Die Vorteile der Alexa Fluor™ Farbstoff-Serie
Im Vergleich zu herkömmlichen Farbstoffen sind Alexa Fluor™ Farbstoffe heller, photostabiler und pH-resistenter bei den pH-Werten 4 bis 10. Und in der Regel kann bei der Verwendung von Alexa Fluor™ Farbstoffen ohne intramolekulare Unterdrückung ein höherer Grad der Markierung erzielt werden. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch „Molecular Probes“ unter Alexa Fluor™ Farbstoffe im sichtbaren und Infrarotspektrum.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 5 mg |
| Produkttyp | Farbstoff |
| Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C). Vor Licht schützen. |
| Reaktiver Teil | Free acid |
| Marker oder Farbstoff | Alexa Fluor™ 350 |
| Markertyp | Alexa Fluor Farbstoffe |
| Produktlinie | Alexa Fluor |
| Emission | 442 nm |
| Anregung | 346 nm |