Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ Plus Amin-reaktive Farbstoffe
Artikelnummer. 31722974
Ansicht ändern
Click to view available options
Marker oder Farbstoff:
Alexa Fluor Plus 488
Alexa Fluor Plus 555
Alexa Fluor Plus 647
Alexa Fluor Plus 750
Farbe:
Fernrot
Grün
Orange
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Marker oder Farbstoff Farbe Menge Packungsgröße
31722974 Alexa Fluor Plus 488 Grün 1 mg 1 Milligramm
31722828 Alexa Fluor Plus 488 Grün 5 mg 5 Milligramm
31722899 Alexa Fluor Plus 555 Orange 1 mg 1 Milligramm
31722840 Alexa Fluor Plus 555 Orange 5 mg 5 Milligramm
31722929 Alexa Fluor Plus 647 Fernrot 1 mg 1 Milligramm
31722715 Alexa Fluor Plus 647 Fernrot 5 mg 5 Milligramm
31722709 Alexa Fluor Plus 750 Fernrot 1 mg 1 Milligramm
31722792 Alexa Fluor Plus 750 Fernrot 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 31722974 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AF001
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Alexa Fluor Plus aminreaktive Farbstoffe, die Fluoreszenzmarkierungslösung der nächsten Generation. Diese Farbstoffe wurden entwickelt, um unspezifische Färbungen zu minimieren und das Signal-Rausch-Verhältnis zu verbessern, wodurch eine präzise Erkennung von Zielmolekülen mit geringer Konzentration gewährleistet wird. Erzielen Sie helle, zuverlässige Bilder mit reduzierten Hintergrundstörungen.
Invitrogen Alexa Fluor Plus-Amin-reaktive Farbstoffe stellen eine chemisch optimierte Fluoreszenzmarkierungslösung dar, die entwickelt wurde, um kritische Einschränkungen herkömmlicher Fluoreszenzfarbstoffe bei Anwendungen zur Identifizierung von Proteinzielen zu überwinden. Diese spektral vielfältigen Fluorophore wurden so entwickelt, dass sie die unspezifische Anfärbung deutlich reduzieren und gleichzeitig ein verbessertes Signal-Rausch-Verhältnis liefern, wodurch eine präzise Detektion von Zielmolekülen mit geringer Häufigkeit in seltenen oder wertvollen biologischen Proben ermöglicht wird.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Fluoreszenzfarbstoffen, die problematische Kreuzreaktionen und eine erhöhte Hintergrundfärbung aufweisen, Alexa Fluor Die Plus-Farbstoffserie bietet Forschern eine leicht zugängliche Methode zur Herstellung heller, zuverlässiger Fluorophor-Konjugate, die qualitativ hochwertige Bilddaten mit verbesserter Interpretierbarkeit liefern. Die Farbstoffe sind speziell auf Kompatibilität optimiert mit Zeba Farbstoff- und Biotinentfernungssäulen (Kat.-Nr. A44298) ermöglichen optimierte Reinigungsabläufe in Fluoreszenzmarkierungsprotokollen.
Merkmale von Alexa Fluor Zu den aminreaktiven Farbstoffen gehören außerdem:
  • Die Multiplexing-Optimierung —wurde speziell für überlegene Leistung in Multiplexing-Experimenten entwickelt und ermöglicht die gleichzeitige Detektion und Analyse mehrerer Zielmoleküle in einem einzigen Assay.
  • Detektion von Objekten mit geringer Häufigkeit, —entwickelt mit verbesserter Empfindlichkeit zur effektiven Erkennung und Visualisierung von Objekten mit geringer Häufigkeit in seltenen oder wertvollen Probenmaterialien, bei denen die Probenerhaltung von entscheidender Bedeutung ist.
  • Die überlegene optische Leistung —führt zu verbesserten Helligkeitseigenschaften, die die Signalerkennung und Zielvisualisierung im Vergleich zu herkömmlichen Markierungsreagenzien deutlich verbessern.
  • Die verbesserte Photostabilität —zeigt eine höhere Resistenz gegen Photobleichung und trägt so zu einer gleichbleibenden Signalintensität während längerer Bildgebungssitzungen und wiederholter Belichtungen bei.
  • Ein optimiertes Signal-Rausch-Verhältnis —sorgt für eine höhere Signal-Rausch-Verhältnis-Leistung, was zu einer klareren Zielunterscheidung und reduzierten Hintergrundstörungen führt.
  • Die vielseitige aminreaktive Chemie —zeichnet sich durch praktische aminreaktive funktionelle Gruppen aus, die eine effiziente Konjugation an ein breites Spektrum von Biomolekülen ermöglichen, darunter Antikörper, Proteine, Peptide und Oligonukleotide.
  • Breite Anwendungskompatibilität, geeignet —für die Markierung verschiedenster molekularer Ziele, wodurch es sich an unterschiedliche experimentelle Protokolle und Forschungsanwendungen anpassen lässt.
Verbesserte optische Leistung durch fortschrittliches Fluorophor-Design
Alexa Fluor Plus-Reaktivfarbstoffe stellen einen bedeutenden Fortschritt in der Fluoreszenzmarkierungstechnologie dar und bieten im Vergleich zu herkömmlichen Fluoreszenzfarbstoffen eine überlegene Helligkeit und Photostabilität. Diese verbesserten optischen Eigenschaften führen direkt zu einer höheren Bildqualität und ermöglichen es Forschern, mehr Details in ihren biologischen Proben zu visualisieren. Die erhöhte Photostabilität ist besonders wertvoll für längere Bildgebungssitzungen und Zeitraffer-Experimente, bei denen das Ausbleichen herkömmlicher Fluorophore die Datenqualität und die experimentellen Ergebnisse beeinträchtigen kann.
Optimierte Kleinmolekülarchitektur für vielseitige Proteinmarkierung
Der Alexa Fluor Plus-Farbstoffe sind als kleine, organische Fluorophore konzipiert, die die strukturelle Integrität und biologische Aktivität der Zielproteine erhalten und gleichzeitig ein außergewöhnliches Fluoreszenzsignal liefern. Diese Fluorophore werden in einem aminreaktiven Format geliefert, was eine einfache Konjugation an primäre Amine in Proteinen, einschließlich Lysinresten und N-terminalen Aminogruppen, ermöglicht. Diese reaktive Chemie gewährleistet eine effiziente und stabile kovalente Anbindung an das gewünschte Protein und minimiert gleichzeitig mögliche Beeinträchtigungen der Proteinfunktion.
Optimiertes Etikettierungsprotokoll für konsistente Ergebnisse
Das empfohlene Markierungsverfahren beinhaltet das Auflösen des Reaktivfarbstoffs in Dimethylsulfoxid (DMSO) zur Herstellung einer Arbeitslösung, gefolgt von einer Inkubation mit dem Zielprotein unter geeigneten Reaktionsbedingungen. Nach der Markierungsreaktion ist die Entfernung des ungebundenen Farbstoffs entscheidend für die Erzielung optimaler Signal-Rausch-Verhältnisse und die Vermeidung von Hintergrundfluoreszenz. Dieser Reinigungsschritt kann effizient mit spezialisierten Reinigungssystemen wie beispielsweise Pierce durchgeführt werden. Zeba Farbstoff- und Biotinentfernungssäulen und Filterplatten, die eine schnelle und effektive Trennung von markiertem Protein von überschüssigem, nicht umgesetztem Farbstoff ermöglichen.
Umfassendes Produktportfolio für vielfältige Forschungsanwendungen
Über das Format der Reaktivfarbstoffe hinaus, Alexa Fluor Plus-Farbstoffe sind in verschiedenen praktischen Formaten erhältlich, um unterschiedlichen experimentellen Anforderungen gerecht zu werden. Forscher können auf diese hochentwickelten Fluorophore als vorkonjugierte primäre und sekundäre Antikörperkonjugate zugreifen, wodurch die Notwendigkeit kundenspezifischer Markierungsverfahren bei Immunfluoreszenzanwendungen entfällt. Zusätzlich, ReadyLabel Antikörper-Markierungskits bieten eine Komplettlösung für Forscher, die ihre Antikörperkonjugationen lieber selbst durchführen möchten, da sie alle notwendigen Reagenzien und Protokolle in einem einzigen, optimierten Paket enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung Fest
Format Amin-reaktiver Farbstoff
Menge 1 mg
Produkttyp Aminreaktiver Farbstoff
Molekulargewicht 885 g/mol
Filtertyp FITC
Löslichkeit DMSO
Inhalt und Lagerung -25 °C bis 8 °C
Nachweisverfahren Fluoreszent
Reaktive Gruppe Tetrafluorphenylester
Marker oder Farbstoff Alexa Fluor Plus 488
Markertyp Alexa Fluor
Farbe Grün
Produktlinie Alexa Fluor
Markierungsziel Primäre Amine
Anregung/Emission 493/518
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.