Learn More
Alexidindihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30012046
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012046 500 mg 500 Milligramm
30006651 50 mg 50 Milligramm
30011775 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012046 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA525000500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1715-30-6
Summenformel C26 H56 N10 . 2 Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 581.71
IUPAC-Name 1-(2-Ethylhexyl)-3-[N-[6- N-[N-(2-Ethylhexyl)Carbamimidoyl]Carbamimidoyl]Amino]Hexyl]Carbamimidoyl]Guanidin; Dihydrochlorid
SMILES Cl.Cl.CCCCC(CC)CNC(=N)NC(=N)NCCCCCCNC(=N)NC(=N)NCC(CC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alexidine, Dihydrochloride
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C26H56N10.2ClH/c1-5-9-15-21(7-3)19-33-25(29)35-23(27)31-17-13-11-12-14-18-32-24(28)36-26(30)34-20-22(8-4)16-10-6-2;;/h21-22H,5-20H2,1-4H3,(H5,27,29,31,33,35)(H5,28,30,32,34,36);2*1H
Formelmasse 580.4223