Learn More
Thermo Scientific Chemicals Optische Scheiben aus Natriumchlorid und Kristallen
Artikelnummer. 15436215
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
15436215 25 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15436215 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 038415.KT
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Klare Natriumchloridscheibe, die in einem Infrarot-Spektralphotometer verwendet wird
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Durchsichtige Natriumchlorid-Scheibe
  • Stärke: 4 mm (0.157 in.)
  • Durchmesser: 25 mm (0.984 in.)
  • Beide Seiten poliert
Zur Verwendung mit einem Spektralphotometer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Dicke (metrisch) 4 mm
Typ Optic Disc
Durchmesser (metrisch) 25 mm