Learn More
Huber Kaeltmaschinenbau™ 0.2 LT Algae protection Huber 61720.1L
Artikelnummer. 15266567
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,1 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15266567 0,1 l 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15266567
Marke: Huber Kaeltmaschinenbau™ 6172
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Huber Thermofluide haben bestmögliche thermodynamische und umweltverträgliche Eigenschaften. Die richtige Auswahl ist entscheidend und hängt zunächst vom zulässigen Temperaturbereich ab. Die Beachtung der Vorschriften garantiert einen zuverlässigen und sicheren Betrieb mit den besten Temperierergebnissen und ermöglicht eine maximale Lebensdauer der Flüssigkeit. Die Sicherheitsdatenblätter sind im Downloadbereich auf unserer Website unter www.huber-online.com erhältlich.
Typ: Algenschutz
Beschreibung: -
Menge: 0,1L
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 0,1 l
Typ Algae Protection
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Algenschutz
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N,N-Dimethyl-2-hydroxypropyl ammonium chloride polymer