Learn More
Gibco™ AlgiMatrix™ 96-Well, 3D Culture System, Flat-Bottom Microplate
Artikelnummer. 10021653
Change view
Click to view available options
Menge:
1 St./Packung
5 Platten
Anzahl Wells:
96
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Menge Anzahl Wells unitSize
10021653 5 Platten 96 5 Stück
10699353 1 St./Packung 96 1 Stück
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10021653
Marke: Gibco™ 12684031
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Farbe: Transparent; Sterilität: Steril; Deckel: Mit Deckel
Das AlgiMatrix™ 3D-Kultursystem ist das erste anwenderfreundliche Biogerüst ohne tierische Bestandteile für dreidimensionale (3D)-Zellkultur. AlgiMatrix™ 3D-Kultursystem schafft ein Zellkulturmodell, das die normale Zellmorphologie und -verhalten besser widerspiegelt, um die Anforderungen der Forschung an die 3D-Zellkultur in Bereichen wie Toxikologie, Wirkstoffentwicklung, Krebs- und Stammzellenforschung, Entwicklung und Morphogenese, Gewebe- und Organ-Engineering, Herzerkrankungen, Diabetes und Alzheimer zu erfüllen.
Das AlgiMatrix™ 3D-Kultursystem wird in einem 96-Well-Format geliefert, das sich gut in den Arbeitsablauf von Anwendungen sowohl mit geringerem als auch höherem Durchsatz einfügt. Die Zellen können direkt in die sterilen Mikrotiterplatten inokuliert werden, die mit lyophilisiertem Alginatschwamm vorgeladen sind, ohne dass Vorbehandlungen oder Vorbereitungen erforderlich sind. Die Kombination aus Komfort, hoher Kapazität und mikroskopischer Visualisierung macht das AlgiMatrix™ 3D-Kultursystem zu einer idealen Lösung für verschiedenste Anwendungen in der Grundlagen- und Wirkstoffforschung.
Anwendungen:
Das AlgiMatrix™ 3D-Kultursystem eignet sich für viele zellbasierte Anwendungen für Screening, Wirkstoffforschung und humane Zelltherapie, einschließlich multizellulärer Tumor-Sphäroid-Assays (MCTS)1, Hepatozyten2-4- und Kardiomyozyten-Organogenese-Studien5, Co-Kultur-Studien6, Hochdurchsatz-Assays für das Wirkstoffscreening1 und 3D-Differenzierung embryonaler Stammzellen.7 Jede Charge wird mit einem zellbasierten Toxizitäts-Assay auf Leistung und Qualität getestet.
Lagerung:
Raumtemperatur.
Referenzen:
1. Kunz-Schughart, L., et al., (2004) J Biomolec Screening 9, 273.
2. Dvir-Ginzberg, M., et al. (2003) Tissue Engineering 9, 757.
3. Elkayam, T., et al. (2006) Tissue Engineering 12, 1357.
4. Kedem, A., et al. (2005) Tissue Engineering 11, 715.
5. Dar, A., et al. (2002) Biotechnology & Bioengineering 80, 305.
6. Kim, J. (2005) Seminars in Cancer Biology 15, 365.
7. Gerecht-Nir, S., et al. (2004) Biotechnology & Bioengineering 88, 313.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Deckel Mit Deckel
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Verpackung 5 St./Packung
Produktlinie Algimatrix
Farbe Transparent
Produkttyp Mikrotiterplatte
Anzahl Wells 96
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung AlgiMatrix 3D-Kultursystem
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Anzahl pro Packung 5 St./Packung
Reinheits- oder Qualitätsgrad Zellkulturqualität
Menge 5 Platten
Versandbedingung Raumtemperatur