Learn More
Gibco™ AlgiMatrix™ Dissolving Buffer
Artikelnummer. 11589806
Click to view available options
Menge:
50 ml
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11589806
Marke: Gibco™ A1134001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
AlgiMatrix™ Auflösungspuffer
AlgiMatrix™ Auflösungspuffer kann mit jedem der AlgiMatrix™ 3D-Kultursysteme zur Auflösung von Schwämmen verwendet werden. Die Verwendung mit allen Zelltypen ist sicher und stört Zellsphäroide, Cluster oder andere 3D-Strukturen nicht. Kann direkt im Well verwendet werden oder die Schwämme können in ein anderes Gefäß überführt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Auflösungspuffer
Zur Verwendung mit (Geräte) Alle Zelltypen; Zellsphäroide, Cluster oder andere 3D-Strukturen werden nicht gestört
Physikalische Form Lyophilisiert
Produktlinie Algimatrix
Menge 50 ml
Sterilität Steril
Güte Zellkulturqualität