missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ AlgiMatrix™ Firming Buffer

Artikelnummer. 10788765
Click to view available options
Menge:
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 10788765

Marke: Gibco™ A1091501

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

AlgiMatrix™ Festpuffer

Der AlgiMatrix™ Festpuffer ist für die Verwendung mit dem AlgiMatrix™ 3D Kultursystem vorgesehen, um die Bildung fester Schwämme in den 96-Well- und 24-Well-Mikrotiterplattenformaten zu erleichtern. Dieser Puffer ermöglicht es dem Anwender, die Festigkeit des Schwamms an die spezifischen Anforderungen von Zellen und Experimenten anzupassen. Sollte als separate Komponente bestellt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Festigungspuffer
Zur Verwendung mit (Geräte) 3D-Kultursystem zur Erleichterung der Bildung fester Schwämme in 96-Well- und 24-Well Plattenformaten
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie Algimatrix
Menge 50 ml
Sterilität Steril
Güte Zellkulturqualität

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt