Learn More
Thermo Scientific Chemicals Alginsäure
Artikelnummer. 10521311 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10521311 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10207463 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10155263 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10521311 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 270581000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.20 €
    41.65 € / 100 Gramm
    Sparen 7.55 €
    15% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 9005-32-7 | (C6H8O7)A(C6H8O7)B
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-32-7
Summenformel (C6H8O7)A(C6H8O7)B
MDL-Nummer MFCD00081309
Synonym 2r,3r,4r,5s,6s-3-2r,3s,4r,5s,6s-6-carboxy-3,4-dihydroxy-5-methoxyoxan-2-yl oxy-4,5-dihydroxy-6-methyloxane-2-carboxylic acid
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alginic acid
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Beige bis weiß
Glührückstand 4% max.
Verlust bei Trocknung 15% max. (2 g, 105°C, 4 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Merck Index 15,235
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in hot water;,insoluble in organic solvents;,dissolves slowly in solutions of sodium carbonate,,sodium hydroxide and trisodium phosphate
Reinheit (%) 19 to 25% (carboxyl groups) (on dried substance)
Physikalische Form Pulver