Learn More
Thermo Scientific Chemicals Alginsäure
Artikelnummer. p-51876 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10521311
Marke: Thermo Scientific Chemicals 270581000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 9005-32-7 | (C6H8O7)A(C6H8O7)B
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-32-7
Summenformel (C6H8O7)A(C6H8O7)B
MDL-Nummer MFCD00081309
Synonym 2r,3r,4r,5s,6s-3-2r,3s,4r,5s,6s-6-carboxy-3,4-dihydroxy-5-methoxyoxan-2-yl oxy-4,5-dihydroxy-6-methyloxane-2-carboxylic acid
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alginic acid
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Beige bis weiß
Glührückstand 4% max.
Verlust bei Trocknung 15% max. (2 g, 105°C, 4 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Merck Index 15,235
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in hot water;,insoluble in organic solvents;,dissolves slowly in solutions of sodium carbonate,,sodium hydroxide and trisodium phosphate
Reinheit (%) 19 to 25% (carboxyl groups) (on dried substance)
Physikalische Form Pulver