Learn More
Alginsäure Natriumsalz, niedrige Viskosität
Artikelnummer. 11410828
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11410828 100 g 100 Gramm
11420828 500 g 500 Gramm
11430828 2.5 kg 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410828 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25266.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.00 €
    45.65 € / 100 Gramm
    Sparen 4.35 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 9005-38-3 | (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
Alginsäure-Natriumsalz ist ein aus der Braunalge Alge gewonnenes gelierendes Polysaccharid, das für Viskositätsstudien nützlich ist. Es wird in der Lebensmittelindustrie häufig als geschmacksneutrales Gummi eingesetzt, das die Viskosität erhöht und als Emulgator wirkt. Es findet Anwendung als Verdickungsmittel für Reaktivfarbstoffe, die beim Textilsiebdruck und beim Teppich-Jet-Printing verwendet werden. Es wird als Tablette gegen Verdauungsstörungen und zur Herstellung von Zahnabdrücken verwendet. Als Polymer verbindet es sich mit Chitosan zu einem biologisch abbaubaren, porösen Gerüst, das für Anwendungen im Tissue Engineering geeignet ist. Es dient als Lebensmittelzusatzstoff und wird bei der Herstellung von gelartigen Lebensmitteln wie Backwaren verwendet. Es wird auch zur Verkapselung von Mikropartikeln der Beta-Galaktosiden und zur Herstellung von Alginathydrogelen mit einstellbaren mechanischen Eigenschaften verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-38-3
Summenformel (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
MDL-Nummer MFCD00081310
Synonym Algin; Polymannuronic acid sodium salt
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alginic acid sodium salt
Namenshinweis low viscosity
Merck Index 14,241
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in alcohol,chloroform and ether.
Menge 100 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
RUO– Nur für Forschungszwecke