Learn More
Thermo Scientific™ aLICator LIC Cloning and Expression Kit 3 (C-terminal His-tag)
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteDescripción
Das aLICator LIC Klonierungs- und Expressionssystem ist für schnelles und effizientes, unabhängiges Klonen und eine strenge Regulierung der Genexpression in E. coli konzipiert. pLATE Expressionsvektoren für Bakterien sind für eine hochkonzentrierte Expression der Zielproteine in Kombination mit einer minimalen Hintergrundexpression (nicht induziert) ausgelegt, was die Expression von Proteinen ermöglicht, die für E. coli-Zellen toxisch sind. Um den Prozess der Insert-Klonierung in den Expressionsvektor zu optimieren und zu erleichtern, nutzt das aLICator-System eine direktionale LIC-Klonierungstechnologie, ein Schnellverfahren mit hoher Klonierungseffizienz.
Die streng regulierte Expression und die schnelle, effiziente direktionale Klonierung machen das aLICator LIC Klonierungs- und Expressionssystem zur besten Option für die routinemäßige und toxische Genklonierung und -expression in E. coli.
Besondere Eigenschaften
- Hocheffiziente LIC-Klonierung
- Strenge Kontrolle der Genexpression
- Expression mit hoher Ausbeute
- Vielseitig – Expression von markierten oder nicht markierten Proteinen mit optionaler Entfernung von Tags
Especificaciones
Especificaciones
| Bakterielle Antibiotikaresistenz | Ampicillin (AMPR) |
| Klonierungsmethode | LIC Klonierung |
| Format | Kit |
| Probentyp | PCR-Produkt |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | PCR Cloning |
| Anzahl Reaktionen | 20 Reaktionen |
| Produktlinie | aLICator |
| Produkttyp | LIC Klonierungs- und Expressionskit |
| Promoter | T7 |
| Proteinmarkierung | His-Tag (6x) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- aLICator LIC Cloning and Expression Kit 3 (C-terminal His-tag)
- Achtung
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: Glycine, N,N-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymeth yl)-, disodiumsalt, dihydrate
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.