Learn More
Alimemazine hemitartrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465318
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16465318 10 mg 10 Milligramm
16455966 100 mg 100 Milligramm
16411527 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16465318 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12752A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Alimemazine hemitartrate is a phenothiazine derivative that is generally used as an antipruritic agent and also a hemagglutinin (HA)-receptor antagonist.
Alimemazine hemitartrate is a phenothiazine derivative that is generally used as an antipruritic agent and also a hemagglutinin (HA)-receptor antagonist.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alimemazine hemitartrate
Physikalische Form Solid
CAS 4330-99-8
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H22N2S.1/2C4H6O6
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym Trimeprazine hemitartrate
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (267.74 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 30 mg/mL (80.32 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CC(CN(C)C)CN1C2=CC=CC=C2SC3=CC=CC=C13.O=C(O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.[0.5]
Molekulargewicht (g/mol) 373.49
Formelmasse 373.49
Reinheit (%) 98.46%
Güte Research