Learn More
Molecular Probes™ Aliphatic Amine Latex Beads, 2% w/v, 0.2 μm
Click to view available options
Menge:
15 ml
Packungsgröße:
15 Milliliter
Beschreibung
Mikrosphären (auch Latex-Beads oder Latexpartikel genannt) sind sphärische Partikel im kolloidalen Größenbereich, die aus einem amorphen Polymer wie Polystyrol hergestellt werden. Aufgrund der Anordnung der Polystyrolketten im Bead ist die Oberfläche stark hydrophob, was die Beads ideal für die Adsorption von Materialien wie z. B. Proteinen macht.
Dieser aliphatische Amin-Latex hat eine hohe Dichte an Amingruppen, die am Terminus eines aliphatischen Sechs-Kohlenstoff-Spacerarms angebracht sind. Dieses Produkt kann zur kovalenten Kupplung von Proteinen verwendet werden. Die Position des Amins am Ende des Spacerarms minimiert Schwierigkeiten aufgrund sterischer Behinderung und Konformation, da die Gruppe eine größere Rotationsfreiheit hat. Außerdem verbessern Spacerarme die Kinetik von Latex-Agglutinationsreaktionen. Die Partikel werden durch die positiv geladenen Amingruppen unter niedrigen bis neutralen pH-Bedingungen stabilisiert. Es ist darauf zu achten, dass sie nicht unter hohem pH-Wert verwendet werden.
Mikrosphären sind in vielen Größen und Oberflächenfunktionen erhältlich
25 Größen zur Auswahl – 0,02 bis 16 Mikrometer
20 verschiedene Oberflächen – für die einfache Konjugation zu praktisch jedem Material
Tensidfrei – ultrasauber
Verschiedene Mengen – von Milliliter bis 500 Liter
Hauptanwendungen von Mikrosphären
Gerätekalibrierung (Durchflusszytometrie, Mikroskopie, HTS, HCS)
Durchflussprüfung (Mikrofluidik, Blutfluss, Wasserfluss und Luftstrom)
Zellbiologie-Tracer (Zelldifferenzierung und Zellverfolgung)
Immunoassays (Agglutinationstests, ELISA, Partikelerfassung und Kontrastreagenzien)
Weitere Informationen
Erhalten Sie einen technischen Überblick über Mikrosphären, erfahren Sie mehr zu Hochaktivitätsbeads, superaktiven Beads und Spezialbeads und prüfen Sie Bead-Kopplungsprotokolle auf der Anwendungsseite für IDC tensidfreie Latex-Beads.
Wir fertigen ein kundenspezifisches Mikrosphärenprodukt für Sie an
Wenn Sie die Mikrosphäre, nach der Sie suchen, nicht in unserer Lagerliste finden, fertigen wir eine kundenspezifische Mikrosphäre für Sie an. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind nach ISO 9001:2000 zertifiziert.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Anwendung an Tieren und Menschen bestimmt.
Dieser aliphatische Amin-Latex hat eine hohe Dichte an Amingruppen, die am Terminus eines aliphatischen Sechs-Kohlenstoff-Spacerarms angebracht sind. Dieses Produkt kann zur kovalenten Kupplung von Proteinen verwendet werden. Die Position des Amins am Ende des Spacerarms minimiert Schwierigkeiten aufgrund sterischer Behinderung und Konformation, da die Gruppe eine größere Rotationsfreiheit hat. Außerdem verbessern Spacerarme die Kinetik von Latex-Agglutinationsreaktionen. Die Partikel werden durch die positiv geladenen Amingruppen unter niedrigen bis neutralen pH-Bedingungen stabilisiert. Es ist darauf zu achten, dass sie nicht unter hohem pH-Wert verwendet werden.
Mikrosphären sind in vielen Größen und Oberflächenfunktionen erhältlich
Hauptanwendungen von Mikrosphären
Weitere Informationen
Erhalten Sie einen technischen Überblick über Mikrosphären, erfahren Sie mehr zu Hochaktivitätsbeads, superaktiven Beads und Spezialbeads und prüfen Sie Bead-Kopplungsprotokolle auf der Anwendungsseite für IDC tensidfreie Latex-Beads.
Wir fertigen ein kundenspezifisches Mikrosphärenprodukt für Sie an
Wenn Sie die Mikrosphäre, nach der Sie suchen, nicht in unserer Lagerliste finden, fertigen wir eine kundenspezifische Mikrosphäre für Sie an. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind nach ISO 9001:2000 zertifiziert.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Anwendung an Tieren und Menschen bestimmt.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank lagern (2–8 °C). |
| Material | Polystyrol |
| Produkttyp | Superaktive Latex-Beads |
| Produktlinie | IDC |
| Menge | 15 ml |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Oberflächenmodifikation | Aliphatische Amine |
| Durchmesser (metrisch) | 0,2 μm |