missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kalibrierstandards für Aliphate, 20-Komponentenmischung, SPEX CertiPrep™
Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
Beschreibung
Beinhaltet
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
| Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
|---|---|---|
| 2-Methylnaphthalin | 91-57-6 | 2000μg/ml |
| Naphthalin | 91-20-3 | 2000μg/ml |
| n-Decan | 124-18-5 | 2000μg/ml |
| n-Docosan | 629-97-0 | 2000μg/ml |
| n-Dodecan | 112-40-3 | 2000μg/ml |
| n-Dotriacontan | 544-85-4 | 2000μg/ml |
| n-Eicosan | 112-95-8 | 2000μg/ml |
| N-Heneicosan | 629-94-7 | 2000μg/ml |
| n-Hexacosan | 630-01-3 | 2000μg/ml |
| n-Hexadecan | 544-76-3 | 2000μg/ml |
| N-Hexatriacontan | 630-06-8 | 2000μg/ml |
| n-Nonan | 111-84-2 | 2000μg/ml |
| n-Octacosan | 630-02-4 | 2000μg/ml |
| n-Octadecan | 593-45-3 | 2000μg/ml |
| N-Octatriacontan | 7194-85-6 | 2000μg/ml |
| N-Tetracontan | 4181-95-7 | 2000μg/ml |
| n-Tetracosan | 646-31-1 | 2000μg/ml |
| n-Tetradecan | 629-59-4 | 2000μg/ml |
| N-Tetratriacontan | 14167-59-0 | 2000μg/ml |
| n-Triacontan | 638-68-6 | 2000 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aliphatics Calibration Standards |
| Verpackung | 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt |
| Concentration or Composition Notes | Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte |
| Solvent or Matrix | Hexane:Carbon Disulfide |
| Menge | 1 ml |
Produkt nur für den Laborgebrauch
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur