Learn More
Aliquat 336, TRC
Artikelnummer. 30323353
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30323353 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30323353 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA53595010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aliquat 336
CAS 63393-96-4
Summenformel (R3NCH3)Cl
Menge 10 g
Synonym 336S, A 1, A 1 (Phase Transfer Catalyst), Adogen 464, Aliquat 336S, Aliquat 7402, Aliquat N 263, Disperstat A, Disperstat W, N 263, Tri-C8-10-alkylmethylammonium Chlorides, Tricaprylylmethylammonium Chloride, Methyltrialkylammonium Chloride