Learn More
Tocris Bioscience™ Aliskiren-Hemifumarat
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18789218
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18789218 10 mg 10 Milligramm
18714719 50 mg 50 Milligramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18789218
Marke: Tocris Bioscience™ 5491/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Potent renin inhibitor; antihypertensive
Aliskiren hemifumarate is a potent renin inhibitor (IC50 = 0.6 and 80 nM for human and rat respectively). Exhibits selectivity for renin over a range of other aspartic proteinases (>5000 nM). Lowers blood pressure in a hypertensive rodent model. Orally active.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10 mg
Produkttyp Aliskiren hemifumarate
Reinheit >99%
Molekulargewicht 609.83
Nur für Forschungszwecke