Learn More
Tocris Bioscience™ Aliskiren-Hemifumarat
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-5545521
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
10 mg
50 mg
missing translation for 'unitSize'
10 Milligramm
50 Milligramm
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18789218
missing translation for 'mfr': Tocris Bioscience™ 5491/10
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Potent renin inhibitor; antihypertensive
Aliskiren hemifumarate is a potent renin inhibitor (IC50 = 0.6 and 80 nM for human and rat respectively). Exhibits selectivity for renin over a range of other aspartic proteinases (>5000 nM). Lowers blood pressure in a hypertensive rodent model. Orally active.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Menge 10 mg
Produkttyp Aliskiren hemifumarate
Reinheit >99%
Molekulargewicht 609.83
Nur für Forschungszwecke
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato