Learn More
Thermo Scientific Chemicals Alizarin-Komplexon-Dihydrat, Indikator-Gütegrad
Artikelnummer. 10704281 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10704281
Marke: Thermo Scientific Chemicals 155830010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 455303-00-1 | C19H19NO10 | 421.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 455303-00-1
Summenformel C19H19NO10
Molekulargewicht (g/mol) 421.36
MDL-Nummer MFCD00149067
InChI-Schlüssel LLNGUADXYFYGGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym (3, 4-Dihydroxy-2-anthraquinonyl)methyliminodiacetic acid dihydrate, Alizarin fluorine blue
PubChem CID 23624113
SMILES O.O.OC(=O)CN(CC(O)=O)CC1=CC2=C(C(O)=C1O)C(=O)C1=C(C=CC=C1)C2=O
Spezifikation
Extinktion 0.42 min. (lambda max, after 1 hr.) (2mL of a 0.2% soln. in 0.02M NaOH + 5mL acetate buffer (pH 5.1) diluted with H2O to 100mL), (1cm cell vs. water)
Chemischer Name oder Material Alizarin Complexone dihydrate
Schmelzpunkt 180.0°C to 185.0°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble (0.2g/L). Other solubilities: soluble in aqueous alkali, insoluble in alcohol and ether
Infrarotspektrum Echt
IUPAC-Name 2-[Carboxymethyl-[(3,4-Dihydroxy-9,10-Dioxoanthracen-2-yl)Methyl]Amino]Essigsäure;Dihydrat
Lambda max. 425 to 430nm
Formelmasse 421.35
Reinheit (%) 97 to 103% (on dry substance)
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Farbe Braun bis gelb
Menge 1 g
Physikalische Form Pulver