Learn More
Alizarin-Komplexon, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11451975 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11451975 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11451975 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0520342901
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alizarin-Komplexon eignet sich zur kolorimetrischen Bestimmung von Fluor. Alizarin-Komplexon ist außerdem dafür bekannt, antiretrovirale Aktivität zu besitzen und wird daher medikamentös zur Behandlung von Infektionen durch Retroviren eingesetzt.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alizarin complexone
CAS 3952-78-1
Summenformel C19H15NO8
MDL-Nummer MFCD00001202
Synonym Alizarin-3-methylamine-N, N-diacetic acid
Farbe Braun
Menge 1 g
InChI-Schlüssel PWIGYBONXWGOQE-UHFFFAOYSA-N
Physikalische Form Feines Pulver
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O
IUPAC-Name 2-[Carboxymethyl-[(3,4-Dihydroxy-9,10-Dioxoanthracen-2-yl)Methyl]Amino]Essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 385.328
PubChem CID 65132
ChEBI CHEBI:53088
Formelmasse 385.34
Güte Not Available