Learn More
Thermo Scientific Chemicals Alizarinrot S, rein, zertifiziert
Artikelnummer. p-51926 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10381101 25 g 25 Gramm
15234724 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10381101
Marke: Thermo Scientific Chemicals 400480250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 130-22-3 | C14H7NaO7S | 342.253 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 130-22-3
Summenformel C14H7NaO7S
Molekulargewicht (g/mol) 342.253
MDL-Nummer MFCD00013049
InChI-Schlüssel HFVAFDPGUJEFBQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 9,10-Dihydro-3,4-dihydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenesulfonic acid, sodium salt, 9, 10-Dihydro-3, 4-dihydroxy-9, Mordant Red 3, Sodium alizarinesulfonate
PubChem CID 3955344
ChEBI CHEBI:87358
IUPAC-Name Natrium;3,4-Dihydroxy-9,10-Dioxoanthracen-2 -Sulfonat
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alizarin Red S
Absorptionsverhältnis 0.97 to 1.07 (for the first maximum) (P-15/P+15)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 554 to 558nm 590 to 599nm
Formelmasse 342.26
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Visuelles Übergangsintervall from pH 3.5 (yellow) to pH 6.5 (pink) and from pH 9.4 (orange-brown) to pH 12.0 (violet)
Farbe Rot
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver