Learn More
Thermo Scientific Chemicals Alizarinrot S Natriumsalz, 1 % w/v wäss. Lös.
Artikelnummer. 11345547
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11345547 100 mL 100 Milliliter
11366149 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11345547 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 042746.AE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Übergangsintervall: pH 4.6 (gelb) bis pH 6.0 (rot)
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 130-22-3
Summenformel C14H7NaO7S
Molekulargewicht (g/mol) 342.253
MDL-Nummer MFCD00013049
InChI-Schlüssel HFVAFDPGUJEFBQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 3955344
ChEBI CHEBI:87358
IUPAC-Name Natrium;3,4-Dihydroxy-9,10-Dioxoanthracen-2 -Sulfonat
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alizarin Red S sodium salt
Geruch Geruchsneutral
Farbe Bernsteinfarben
Menge 100 mL
Physikalische Form Flüssig
Formelmasse 342.27