Learn More
Thermo Scientific Chemicals Alizarinrot S Natriumsalz, 1 % w/v wäss. Lös.
Artikelnummer. p-4824576
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11345547
Marke: Thermo Scientific Chemicals 042746.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Übergangsintervall: pH 4.6 (gelb) bis pH 6.0 (rot)
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 130-22-3
Summenformel C14H7NaO7S
Molekulargewicht (g/mol) 342.253
MDL-Nummer MFCD00013049
InChI-Schlüssel HFVAFDPGUJEFBQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 3955344
ChEBI CHEBI:87358
IUPAC-Name Natrium;3,4-Dihydroxy-9,10-Dioxoanthracen-2 -Sulfonat
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alizarin Red S sodium salt
Formelmasse 342.27
Geruch Geruchsneutral
Farbe Bernsteinfarben
Menge 100 mL
Physikalische Form Flüssig