Learn More
Alizarinrot S (Natriumsulfonat), MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11463060 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11463060 500 g
11443060 25 g
11453060 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463060 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210037590
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alizarinrot S wird in einem biochemischen Test verwendet, um quantitativ mittels Kolorimetrie das Vorhandensein von Kalziumablagerungen durch Zellen osteogener Abstammung zu bestimmen.
Chemische Identifikatoren
CAS 130-22-3
Summenformel C14H7NaO7S
Molekulargewicht (g/mol) 342.253
MDL-Nummer MFCD00013049
InChI-Schlüssel HFVAFDPGUJEFBQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Sodium Alizarinsulfonate, Alizarin sodium sulfonate
PubChem CID 3955344
ChEBI CHEBI:87358
IUPAC-Name Natrium;3,4-Dihydroxy-9,10-Dioxoanthracen-2 -Sulfonat
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alizarin Red S
Namenshinweis Indikator: pH-Bereich 3,7 - 5,2
Farbe Orange
Menge 500 g
Physikalische Form Pulver
Formelmasse 342.3