Learn More
Thermo Scientific Chemicals Alizarin Gelb R Natriumsalz 96 %
Artikelnummer. 10711632 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10711632 25 g 25 Gramm
1 options
Artikelnummer. 10711632
Marke: Thermo Scientific Chemicals 400490250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemischer Name oder Material Alizarin Yellow R sodium salt
Namenshinweis 96%
CAS 1718-34-9
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 96%
Summenformel C13H8N3NaO5
MDL-Nummer MFCD00067121
Synonym 5-(4-Nitrophenylazo)-salicylic acid sodium salt, Mordant Yellow 3R, 2-Hydroxy-5-((4-nitrophenyl)azo)benzoic acid monosodium salt
InChI-Schlüssel HKSANXZSKDUDBD-UHFFFAOYSA-M
Infrarotspektrum Echt
SMILES C1=CC(=CC=C1NN=C2C=CC(=O)C(=C2)C(=O)[O-])[N+](=O)[O-].[Na+]
IUPAC-Name Natrium; 3-[(4-nitrophenyl)hydrazinyliden]-6-oxocyclohexa-1,4-dien-1-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 309.213
PubChem CID 44135758
Formelmasse 309.2
Verlust bei Trocknung 5% max. (105°C)
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
UV-VIS 95% min.
Visuelles Übergangsintervall from pH 10.2 (yellow) to pH 12.0 (red)
Farbe Braun bis Orange
Menge 25 g
Physikalische Form Kristallpulver
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Alizarin Yellow R sodium salt
Mention d'avertissement
  • Achtung
Catégorie de danger
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Mention de danger
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Conseils de prudence
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
RUO – Nur für Forschungszwecke
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.