Learn More
Alizaringelb R, Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358977
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11358977 10 g 10 Gramm
11368977 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11358977
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 038707.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1718-34-9 | C13H8N3NaO5 | 309.213 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1718-34-9
Summenformel C13H8N3NaO5
Molekulargewicht (g/mol) 309.213
MDL-Nummer MFCD00067121
InChI-Schlüssel HKSANXZSKDUDBD-UHFFFAOYSA-M
Synonym alizarin yellow r sodium salt, acmc-1bqov, alizarin yellow r, sodium salt,
PubChem CID 44135758
IUPAC-Name Natrium; 3-[(4-nitrophenyl)hydrazinyliden]-6-oxocyclohexa-1,4-dien-1-carboxylat
SMILES C1=CC(=CC=C1NN=C2C=CC(=O)C(=C2)C(=O)[O-])[N+](=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alizarin Yellow R sodium salt
Farbe Braun bis gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Beilstein 962365
Formelmasse 309.22
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Dark yellow to brown powder