Learn More
Alizarin S-Lösung EU-Arzneibuch, Fisher Chemical ™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12947153 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12947153 1000 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12947153 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. RP 006 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00 €
    95.82 € / 100 Milliliter
    Sparen 14.18 €
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Arzneibuchreagenzien sind für den Gebrauch in Arzneibuchtests und Monographien vorgesehen, gemäß einem GMP-konformen ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem und der entsprechenden Arzneibuchspezifikation hergestellt unter Verwendung von Substanzen in Arzneibuch-Reagenzienqualität und Wasser, das die für Reinwasser relevanten Anforderungen laut Arzneibuchmonographie erfüllen. Einige Arzneibuchnormen sind auch konform mit ISO 17025 und ISO Guide 43.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aminohippursäure-Reagenz.
CAS 121-17-5
Konzentration 1.0N
Hinweise zur Reinheitsqualität Eur Ph Ref.: 1002601
Summenformel C7H3ClF3NO2
MDL-Nummer MFCD00007084
InChI-Schlüssel TZGFQIXRVUHDLE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1Cl)C(F)(F)F
IUPAC-Name 1-Chlor-2-Nitro-4-(Trifluoromethyl)-Benzol
Molekulargewicht (g/mol) 225.55
PubChem CID 8462
Güte Eu. Ph.
Verpackung Flasche
Menge 1000 ml